Stampa…
Nocodazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 104 EUR
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Peso molecolare: 301,32 g/mol
Punto di fusione: 300…305 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005588
CAS Number: 31430-18-9
Visualizza i codici
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %