Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 15097-38-8
Formula:
C₂₇H₂₃O₂P Punto di fusione: 120…127 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00191787 CAS Number: 15097-38-8 UN: 3464 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 127 °C |
HPLC | ≥96.0 % |