Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
376570010 376570050 376570250
ACRO376570010EA 37.4 EUR
ACRO376570010 ACRO376570050 ACRO376570250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
CAS No.: 57294-38-9
Formula: C₉H₁₇NO₄
Punto di ebollizione: 78…82 °C (,2 mmHg)
Punto di fusione: 55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037313
CAS Number: 57294-38-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
TLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %