Stampa…
Isosorbide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
351910050 351911000 351915000
ACRO351910050EA 23.9 EUR
ACRO351910050 ACRO351911000 ACRO351915000
Isosorbide 98%
Isosorbide
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Punto di fusione: 56…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064827
CAS Number: 652-67-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)