Stampa…
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
351730050 351730250
ACRO351730050EA 35.2 EUR
ACRO351730050 ACRO351730250
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
5,5'-Methylenedisalicylic acid
Appearance: Cream Powder
Formula: C₁₅H₁₂O₆
Punto di fusione: 235…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016506
CAS Number: 122-25-8
Visualizza i codici
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 241 °C
Titration with NaOH ≥94 %