Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
375540010 375540050
ACRO375540010EA 46.6 EUR
ACRO375540010 ACRO375540050
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
CAS No.: 41019-45-8
Formula: C₁₁H₇ClO₃
Punto di fusione: 198…201 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216587
CAS Number: 41019-45-8
Visualizza i codici
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95.0 %