Stampa…
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
347640010 347640050
ACRO347640010EA 47.9 EUR
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Formula: C₁₀H₆N₂O
Punto di fusione: 131…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216717
CAS Number: 6759-78-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %