Stampa…
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-tert-Butyl 3-aminobutanoate
337955000 337950025
ACRO337955000EA 162 EUR
ACRO337955000 ACRO337950025
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
CAS No.: 158849-23-1
Formula: C₈H₁₇NO₂
Peso molecolare: 159,229 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C (,7 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798293
CAS Number: 158849-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -21° to -27° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)