2-(Aminomethyl)phenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
298890010
298890050
ACRO298890010EA
195
EUR
ACRO298890010
ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Formula:
C₇H₉NO Punto di fusione: 127…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00870498 CAS Number: 932-30-9 |
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
GC | ≥97.5 % |