Stampa…
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, (1R,2S)-(+)-cis-1-Aminoindan-2-ol
297530010 297530100
ACRO297530010EA 47.1 EUR
ACRO297530010 ACRO297530100
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Appearance: White to light beige Powder
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216656
CAS Number: 136030-00-7
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
Specific optical rotation +41.5° to +47.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %