Stampa…
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
295810250 295810010 295810050
ACRO295810250EA 488 EUR
ACRO295810250 ACRO295810010 ACRO295810050
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS No.: 138124-32-0
Formula: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
Punto di fusione: 330…332 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02101664
CAS Number: 138124-32-0
Visualizza i codici
Appearance Dark brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %