Stampa…
Valinomycin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
385120100 385120500
ACRO385120100EA 89.3 EUR
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
Peso molecolare: 1111,34 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005114
CAS Number: 2001-95-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %