Stampa…
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
384280010 384280050
ACRO384280010EA 29.2 EUR
ACRO384280010 ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860849
CAS Number: 3749-51-7
Visualizza i codici
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %