Stampa…
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
388260010 388260050
ACRO388260010EA 14.4 EUR
ACRO388260010 ACRO388260050
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
9-Benzhydrylidene-10-anthrone
Appearance: Yellow to beige Powder
Formula: C₂₇H₁₈O
Punto di fusione: 203…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019172
CAS Number: 667-91-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 212 °C
HPLC ≥94 %