Stampa…
Choline hydroxide 45% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 67.4 EUR
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Choline hydroxide 45% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato, puro
Choline hydroxide
Formula: C₅H₁₅NO₂
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Densità: 1,07 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002831
CAS Number: 123-41-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %