Stampa…
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-3-Boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-(-)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
386570010 386572500
ACRO386570010EA 177 EUR
ACRO386570010 ACRO386572500
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
CAS No.: 102308-32-7
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Punto di ebollizione: 83…88 °C (1 mmHg)
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209557
CAS Number: 102308-32-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)