Stampa…
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
162250050 162250250
ACRO162250050EA 34.8 EUR
ACRO162250050 ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83,13 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C (760 mmHg)
Densità: 0,772 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008575
CAS Number: 7223-38-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %