Vinylene carbonate 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,3-Dioxol-2-one
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Formula:
C₃H₂O₃ Punto di ebollizione: 162 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 19…22 °C Densità: 1,36 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005380 CAS Number: 872-36-6 UN: 2810 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | ≤0.1 % BHT |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...