Stampa…
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
137010010 137010050
ACRO137010010EA 40.5 EUR
ACRO137010010 ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Formula: C₉H₁₈N₂
Peso molecolare: 154.2526 g/mol
Punto di fusione: 52…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038011
CAS Number: 5004-07-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol