Stampa…
tert-Butyl acrylate 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acrylic Acid tert-Butyl Ester
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 86.5 EUR
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% stabilizzato
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 121 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 0,883 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008809
CAS Number: 1663-39-4
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ