Stampa…
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-BOC-N,2-Dimethylalanine, Boc-N-Me-Aib-OH
370950010 370950050
ACRO370950010EA 71.7 EUR
ACRO370950010 ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217,265 g/mol
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862912
CAS Number: 146000-39-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %