Stampa…
Hematein
Fornitore: Thermo Scientific
370840050 370840250
ACRO370840050EA 74.4 EUR
ACRO370840050 ACRO370840250
Hematein
Hematein
CAS No.: 475-25-2
Formula: C₁₆H₁₂O₆
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036187
CAS Number: 475-25-2
Visualizza i codici
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Moisture ≤15 %
UV spectrophotometry 5 to 20 %