Stampa…
Sodium percarbonate
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
370735000 370730025 370730100
ACRO370735000EA 26.2 EUR
ACRO370735000 ACRO370730025 ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Formula: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Peso molecolare: 314,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043204
CAS Number: 15630-89-4
UN: 3378
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Granular powder or granules
Titration with KMnO4 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen)