3-Methyl-2-butenal 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 107-86-8
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 132…133 °C Densità: 0,88 g/cm³ Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00010291 CAS Number: 107-86-8 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |