Stampa…
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
370120010 370120050
ACRO370120010EA 65.6 EUR
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Formula: C5H4O3
Peso molecolare: 112,08 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Punto di fusione: 54…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126929
CAS Number: 5617-74-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %