Stampa…
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
369310050 369310250
ACRO369310050EA 104 EUR
ACRO369310050 ACRO369310250
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
N-Methoxy-N-methylacetamide
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (760 mmHg)
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060098
CAS Number: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %