Stampa…
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
368900050 368900250
ACRO368900050EA 63.1 EUR
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formula: C₈H₁₈O₂Si
Peso molecolare: 174,315 g/mol
Punto di ebollizione: 50…53 °C (22 mmHg)
Densità: 0,867 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074986
CAS Number: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %