N-Methyl-tert-butylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula:
C₅H₁₃N Punto di ebollizione: 67…69 °C (760 mmHg) Densità: 0,727 g/cm³ Flash Pt: –26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042853 CAS Number: 14610-37-8 UN: 2945 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
GC | 96.0 % |