Stampa…
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
368350010 368350050
ACRO368350010EA 46.8 EUR
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formula: C₅H₄N₂
Peso molecolare: 92,101 g/mol
Punto di ebollizione: 115…120 °C (10 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234061
CAS Number: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %