Stampa…
N-Boc-L-prolinal 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368290010 368290050
ACRO368290010EA 124 EUR
ACRO368290010 ACRO368290050
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
CAS No.: 69610-41-9
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Punto di ebollizione: 211 °C (760 mmHg)
Densità: 1,063 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00274186
CAS Number: 69610-41-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -90° to -105° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)