Stampa…
Triolein 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Glyceryl trioleate, Glycerine trioleate, Glycerol Trioleate
368120010 368120050 368120250 368121000
ACRO368120010EA 49.7 EUR
ACRO368120010 ACRO368120050 ACRO368120250 ACRO368121000
Triolein 99%
Triolein
CAS No.: 122-32-7
Formula: C₅₇H₁₀₄O₆
Peso molecolare: 885,45 g/mol
Punto di ebollizione: 235…240 °C (18 mmHg)
Densità: 0,913 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00137563
CAS Number: 122-32-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %