Stampa…
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 167 EUR
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formula: C₅H₇BrO₂
Peso molecolare: 179.01 g/mol
Punto di ebollizione: 35…37 °C (13 mmHg)
Densità: 1.489 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011697
CAS Number: 4224-69-5
UN: 3334
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %