Stampa…
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
367480010 367480050
ACRO367480010EA 153 EUR
ACRO367480010 ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
CAS No.: 37366-09-9
Formula: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Peso molecolare: 500,17 g/mol
Punto di fusione: 249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064686
CAS Number: 37366-09-9
Visualizza i codici
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %