Stampa…
Ethylene diacrylate 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
366970050 366970250
ACRO366970050EA 141 EUR
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilizzato
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₈H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 62…65 °C (2 mmHg)
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008629
CAS Number: 2274-11-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ