Alluminio ossido neutro Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
366680010
366680025
366680250
ACRO366680010EA
82.4
EUR
ACRO366680010
ACRO366680025
ACRO366680250
Alluminio ossido neutro Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Aluminium oxide neutral
Formula:
Al₂O₃ Punto di ebollizione: 2980 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 2050 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 |
Appearance | White to off-white Powder |
Particle size | ≤5 % (<40 µm) |
Specific surface area | 185 to 225 m²/g |
pH | 6.5 to 7.5 (10% aqueous suspension) |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |