Acido cloridrico 4 N in 1,4-dioxane/water
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
366521000
366520025
ACRO366521000EA
69.9
EUR
ACRO366521000
ACRO366520025
Acido cloridrico 4 N in 1,4-dioxane/water
Acido cloridrico
Formula:
HCl Peso molecolare: 36,46 g/mol Punto di fusione: -30 °C Densità: 1,1 g/cm³ Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 3.95 to 4.40 N |