Stampa…
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
366350010 366350050
ACRO366350010EA 32 EUR
ACRO366350010 ACRO366350050
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97+%
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179439
CAS Number: 330793-01-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
HPLC ≥97.0 %