Stampa…
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
365760050 365760250
ACRO365760050EA 49.5 EUR
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w) in soluzione acquosa
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Formula: C₂H₅F₃N₂
Densità: 1,294 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007622
CAS Number: 5042-30-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %