Stampa…
Alluminio ossido acidic Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
365750010 365750025 365750100
ACRO365750010EA 109 EUR
ACRO365750010 ACRO365750025 ACRO365750100
Alluminio ossido acidic Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Aluminium oxide acidic
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2030 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 4.0 to 5.0 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %