Stampa…
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
365190010 365190050
ACRO365190010EA 81.4 EUR
ACRO365190010 ACRO365190050
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
CAS No.: 35231-44-8
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Punto di fusione: 212…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006869
CAS Number: 35231-44-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %