Stampa…
Potassio ter-butilato 20% (w/w) in THF, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio-terz-butossido
364990500 364992500
ACRO364990500EA 118 EUR
ACRO364990500 ACRO364992500
Potassio ter-butilato 20% (w/w) in THF, puro
Potassio ter-butilato
Formula: C₄H₉KO
Densità: 0,929 g/cm³
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)