Stampa…
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
347630050 347630010
ACRO347630050EA 316 EUR
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,1681 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168962
CAS Number: 14510-06-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %