Acido esacloroplatinico (IV) idrato (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
363590010
363590050
363590250
ACRO363590010EA
167
EUR
ACRO363590010
ACRO363590050
ACRO363590250
Acido esacloroplatinico (IV) idrato (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Acido esacloroplatinico (IV) idrato
Formula:
H₂Cl₆Pt·H₂O Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149909 CAS Number: 26023-84-7 UN: 2507 ADR: 8,III |
Appearance | Orange to orange-brown Powder and/or chunks |
Assay | 38 to 40 % (Pt) |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |