Stampa…
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367130010 367130050
ACRO367130010EA 38.2 EUR
ACRO367130010 ACRO367130050
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Appearance: Yellow Crystalline powder and/or chunks
Formula: C₈H₁₂N₄
Punto di ebollizione: 105…108 °C (,5mbar)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040766
CAS Number: 34803-68-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %