Stampa…
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
350770050 350770010
ACRO350770050EA 120 EUR
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₈Cl₂O
Punto di ebollizione: 165 °C (14 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800673
CAS Number: 35364-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %