Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 8 mesh per fissaggio, with indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219090020 219095000 219090050
ACRO219090020EA 342 EUR
ACRO219090020 ACRO219095000 ACRO219090050
Calcio solfato, Drierite™ 8 mesh per fissaggio, with indicator
Calcio solfato
Formula: CaO₄S
Peso molecolare: 136.14 g/mol
Punto di fusione: 1450 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Visualizza i codici
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical