Stampa…
Pentasodio trifosfato 85% tech., puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
218670025 218675000
ACRO218670025EA 268 EUR
ACRO218670025 ACRO218675000
Pentasodio trifosfato 85% tech., puro
Pentasodio trifosfato
Formula: Na₅O₁₀P₃
Peso molecolare: 367,86 g/mol
Punto di fusione: 622 °C
Densità: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003514
CAS Number: 7758-29-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %