Stampa…
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
218220010 218221000
ACRO218220010EA 166 EUR
ACRO218220010 ACRO218221000
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Appearance: White to off-white Crystalline powder or flakes
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198.22 g/mol
Punto di ebollizione: 185…200 °C (.3 mmHg)
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002861
CAS Number: 104-38-1
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.0 %