Stampa…

D-(-)-Pantolactone 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: Pantolactone, (R)-(-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, D-(-)-Pantoyl Lactone, D-(-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-gamma-butyrolactone

218140250 218140050 218141000
ACRO218140250EA 70.9 EUR
ACRO218140250 ACRO218140050 ACRO218141000
D-(-)-Pantolactone 99%
D-(-)-Pantolactone

CAS No.: 599-04-2

Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130.14 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005392
CAS Number: 599-04-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -49° to -52° (25 °C, 589 nm) (c=2, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR