Stampa…
Chlorophenol red sodium salt, solubile nell'acqua, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
216310100 216310500
ACRO216310100EA 54 EUR
ACRO216310100 ACRO216310500
Chlorophenol red sodium salt, solubile nell'acqua, puro
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Formula: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Punto di fusione: 267 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151199
CAS Number: 123333-64-2
Visualizza i codici
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200
Visual transition interval from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)